Anti-KDM1/LSD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6825]
: Abcam
New Product
- Catalog No:
- ABCAAB129195-20UL
- ABCAAB129195-1ML
- ABCAAB129195-100
- Symbol antigenu:
- KDM1A
- Název antigenu:
- lysine (K)-specific demethylase 1A
- Druh protilátky:
- Primární
- Klonovalita:
- Monoclonal
- Spojení:
- Unconjugated
- Klon:
- EPR6825
- Hostitel:
- Rabbit
- Izotyp:
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Imunochemie:
- Yes
- Imunoprecipitace:
- Yes
- ImunoFluorescence:
- Yes
- Skladovací teplota:
- Cool
- Transportní teplota:
- Ice
- SekvenceRozměry protilátkyTyp baleníBal.
- ABCAAB129195-20ULAB129195-20UL115420 µlVial1 * 20 µl7 490,00 KčNew Product
Specifications
Symbol antigenuEnvironmentally PreferableNázev antigenuDruh protilátkyKlonovalitaSpojeníKlonReaktivitaHostitelIzotypWestern blotImunochemieImunoprecipitaceImunoFluorescenceSkladovací teplotaTransportní teplotaNew Product - ABCAAB129195-1MLAB129195-1ML20701 mlVial1 * 1 mL211 440,00 KčNew Product
Specifications
Symbol antigenuEnvironmentally PreferableNázev antigenuDruh protilátkyKlonovalitaSpojeníKlonReaktivitaHostitelIzotypWestern blotImunochemieImunoprecipitaceImunoFluorescenceSkladovací teplotaTransportní teplotaNew Product - ABCAAB129195-100AB129195-1001286100 µlVial100 µl1 * 100 µl13 540,00 Kč
Specifications
Symbol antigenuKDM1AEnvironmentally PreferableNázev antigenulysine (K)-specific demethylase 1ADruh protilátkyPrimárníKlonovalitaMonoclonalSpojeníUnconjugatedKlonEPR6825ReaktivitaHostitelRabbitIzotypIgGWestern blotYesImunochemieYesImunoprecipitaceYesImunoFluorescenceYesSkladovací teplotaCoolTransportní teplotaIce