Chcete se opět přihlásit?
Anti-OGG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: Jurkat whole cell extracts. 8-hydroxyguanine, a form of oxidative DNA damage induced by free radicals, causes G:C to T:A transversion. In E. Coli, three DNA repair enzymes exist to prevent the mutagenic effects of 8-hydroxyguanine. One of these enzymes, MutM, was found to have a functional yeast (yOgg1) and human (hOgg1) homologue. hOgg1 proteins efficiently released the 8-hydroxyguanine opposite the pyrimidine from DNA and cleaved the AP site in a manner similar to bacterial and yeast enzymes. Genetic backgrounds in control of the repair of damaged DNA are involved in the susceptibility to cancer development. The hOgg1 gene has been mapped to region 3p26.2, a region showing loss of heterozygosity (LOH) in a variety of cancers. In particular, 3p25-p26 is a common LOH region in lung cancer.
Type: Primary
Antigen: OGG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Mouse, Rat, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116505 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu OGG1
Název antigenu 8-Oxoguanine glycosylase
Reaktivita Primates, Mouse, Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu OGH1, MUTM, HMMH, HOGG1
Gene ID 81528, 18294, 4968
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A peptide derived from the human Ogg1 (within amino acids 1-100).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství