Chcete se opět přihlásit?
Anti-HIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: Cos7 CoCl2-treated nuclear extract, PC12 nuclear extracts. Hypoxia contributes significantly to the pathophysiology of major categories of human disease, including myocardial and cerebral ischemia, cancer, pulmonary hypertension, congenital heart disease and chronic obstructive pulmonary disease. HIF-2 alpha is predominantly expressed in highly vascularized tissues of adult humans and endothelial cells of the embryonic and adult mouse, whereas HIF-1alpha functions primarily in extravascular tissues. HIF-2 alpha is also a potent activator of the tie-2 gene, which is known to be selectively expressed in endothelial cells.
Type: Primary
Antigen: HIF2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Fish, Hamster, Primates, Mouse, Rat, Ovine
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116510 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu HIF2A
Název antigenu endothelial PAS domain Protein 1
Reaktivita Rat, Hamster, Mouse, Fish, Ovine, Primates, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Synonyma antigenu Endothelial pas domain protein 1, MOP2, Hypoxia inducible Factor 2 alpha, Member of pas superfamily 2
Gene ID 2034, 29452, 13819
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A peptide derived from the C-terminus of mouse/human HIF-2 alpha protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství