Chcete se opět přihlásit?
Anti-PER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Peptide 1 has 94% sequence homology with rat and peptide 2 has 94% sequence homology with rat and mouse. PER2, a mammalian homolog of the Drosphilia period gene, shares a 40% homology with PER1 including the protein dimerization PAS domain. A strong circadian rhythmic expression in the suprachiasmatic nuclei supports the view that the mammalian PER gene functions in the circadian clock with PER2 being a component of the circadian oscillator.
Type: Primary
Antigen: PER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116513 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PER2
Název antigenu Period circadian Protein 2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu FASPS, KIAA0347
Gene ID 8864
Imunogen Two peptides derived from human PER2
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství