Chcete se opět přihlásit?
Anti-RAD50 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Suggested positive control: antigen standard for RAD50 (transient overexpression lysate). Rad 50, a 153kDa protein involved in DNA double strand break repair, is associated with Mre11 and p95 (Nibrin) to form a multiprotein complex involved in the double strand break repair process. Upon DNA damage, Rad50 and Mre11 redistribute and are co-localized within the nucleus of damaged cells.
Type: Primary
Antigen: RAD50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Hamster
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116531 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Symbol antigenu RAD50
Název antigenu RAD50 homolog
Reaktivita Human, Hamster, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Synonyma antigenu Rad50l, Truncated RAD50 protein, RAD50 2, RAD50 PEN, RAD50 homolog (S cerevisiae), hRad50, hsRAD50, Mrell
Gene ID 10111, 100755349, 19360
Formát whole serum
Imunogen c-terminal mRad 50 (604 amino acids).
Forma Liquid
Skladovací pufr whole serum, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství