Chcete se opět přihlásit?
Anti-Aromatase Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with equine (91%), bovine and rabbit (90%), porcine (83%), ovine, goat and canine (81%) based on sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CYP19A1 (transient overexpression lysate), human Fetal Temporal Lobe protein. Aromatase is a key enzyme in steroidogenesis and plays an important role in sexual differentiation, fertility, and carcinogenesis. Many environmental chemicals may influence aromatase activity and thereby disrupt endocrine function.
Type: Primary
Antigen: Aromatase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit, Human, Primates
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116532 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Aromatase
Název antigenu Cytochrome P450 Family 19 Subfamily A Member 1
Reaktivita Human, Rabbit, Primates
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu CYAR, Cytochrome P450 19A1, P-450AROM, CYPXIX, CYP19A1, Estrogen synthetase, CYP19, ARO1
Identifikační číslo genu 1588
Koncentrace 1.2 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human aromatase protein sequence (between residues 400-502).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství