Chcete se opět přihlásit?
Anti-Cripto Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with mouse based on 93% sequence homology. The cripto gene is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while, in the adult, it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.
Type: Primary
Antigen: Cripto
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116533 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Cripto
Název antigenu Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu Cripto-1 Growth Factor, TDGF2, Cripto-3, TDGF1, Teratocarcinoma-derived growth factor 1, CRGF
Identifikační číslo genu 21667, 6997
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human cripto protein sequence (between residues 100-150).
Čištění Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT