Chcete se opět přihlásit?
Anti-Cripto Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western blot a band is seen at ~18 kDa representing the core form of Cripto1, and at ~36 kDa reporesenting the glycosylated/ post-translationally modified form. Suggested positive control: MDA-MB231 (human breast cancer) lysates. The cripto gene is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while, in the adult, it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.
Type: Primary
Antigen: Cripto
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116534 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Cripto
Název antigenu Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu TDGF1, Cripto-1 Growth Factor, CRGF, TDGF2, Teratocarcinoma-derived growth factor 1, Cripto-3
Gene ID 6997, 21667
Koncentrace 1.0 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the murine cripto protein sequence (between residues 1-50).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství