Chcete se opět přihlásit?
Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western blot, a band is seen at approximately 42 kDa, however multiple bands may be seen between ~40-60 kDa, depending on phosphorylation of the protein. Suggested positive control: antigen standard for RAD9A (transient overexpression lysate), Osteocarcinoma (U2OS) cell lysate. Human Rad 9 is a homologue of Schizosaccharomyces pombe Rad 9 protein and plays a critical role in cell cycle checkpoint control.
Type: Primary
Antigen: RAD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µL 50 µl PIEAPA116553 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu RAD9
Název antigenu RAD9 Checkpoint Clamp Component A
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu RAD9A, RAD 9 (S pombe) homolog, RAD9 homolog A, Cell cycle checkpoint control protein, RAD9 homolog
Gene ID 5883
Imunogen Fusion protein of full length human Rad 9 protein.
Čištění Protein G
Forma Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.1% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství