Chcete se opět přihlásit?
Anti-53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Human has been tested in WB, IHC-P and ICC/IF, mouse and goat have only been tested in ICC/IF. Suggested positive control: U205, 293T, MO59K cell lysates and MEF lysates . P53-binding protein 1 (53BP1) plays a critical role in tumor suppression and is a putative substrate of ATM kinase. Upon DNA damage, it is phosphorylated and relocalizes to the presumptive sites of damage, specifically, double-strand breaks. This also suggests a role in DNA repair, maintaining genomic stability.
Type: Primary
Antigen: 53BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat, Human, Fish, Mouse, Primates, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116565 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu 53BP1
Název antigenu Tumor suppressor p53-binding protein 1
Reaktivita Primates, Human, Rat, Goat, Fish, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Synonyma antigenu TP53BP1, p202
Gene ID 7158, 27223
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen The epitope recognized by this antibody maps to a region between residues 350 and 400 of human tumor protein p53 binding protein 1 using the numbering given in entry NP_005648.1 (GeneID 7158).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství