Chcete se opět přihlásit?
Anti-PHD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for EGLN2 (transient overexpression lysate), Hela whole cell lysate, HeLa and MEF extracts, MEF whole cell lysate. HIF prolyl hydroxylase 1 (HPH-3)is a prolyl hydroxylase that modifies HIF-alpha. Classic prolyl hydroxylases are found in the endoplasmic reticulum and modify collagen, whereas HIF is an intracellular protein and the HPH sites do not resemble those modifying collagen. HIF is a transcriptional complex that plays a critical role in oxygen homeostasis. HPH is an essential component of the pathway through which cells sense oxygen. In the presence of oxygen, HPHs convert specific prolyl residues in HIF-alpha to hydroxyproline, leading to HIF-alpha destruction. Low oxygen levels, sensed at the cellular level, cause the HIF conversion to be reduced so that HIF is stable and there is increased angiogenesis.
Type: Primary
Antigen: PHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µl PIEAPA116569 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PHD1
Název antigenu HIF Prolylhydroxylase 1
Reaktivita Mouse, Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu HIF-P4H 1, EGL nine (C.elegans) homolog 2, estrogen-induced tag 6, prolyl hydroxylase domain-containing protein, HIF prolyl hydroxylase 1, EGLN2, P4H1
Gene ID 112398, 308457, 112406
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A region between residue 350 and the C-terminus (residue 407) of human Prolyl Hydroxylase Domain-Containing Protein 1
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství