Chcete se opět přihlásit?
Anti-CYR61 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse and rat samples despite 94% sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CYR61 (transient overexpression lysate), MDA-MB-231 breast cancer cell lysate. CYR61 is a cysteine-rich, heparin-binding, growth factor belonging to the CCN family of secreted regulatory proteins. It stimulates chondrogensis and angiogenesis, playing an important role in cartilage and bone formation, as well as tumor growth and vascularization.
Type: Primary
Antigen: CYR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116580 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CYR61
Název antigenu Insulin-like Growth Factor-binding Protein 10
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu insulin-like growth factor-binding protein 10, CCN1, GIG1, Cysteine-rich angiogenic induce 61, IGFBP10
Gene ID 3491
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to the human CYR61 protein sequence (between residues 250-350).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství