Chcete se opět přihlásit?
Anti-ATRIP Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for ATRIP (transient overexpression lysate). ATRIP is an 86 kDa protein that is phosphorylated by ATR, regulates ATR expression, and is an essential component of the DNA damage checkpoint pathway. It localizes to the intranuclear foci after DNA damage or inhibition of replication.
Type: Primary
Antigen: ATRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µl PIEAPA116582 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ATRIP
Název antigenu ATR-interacting protein
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Synonyma antigenu ATRIP, DRN3, 3' Repair Exonuclease 1, Deoxyribonuclease III, Three Prime Repair Exonuclease 1, FLJ12343, ATR interacting protein, TREX1
Gene ID 84126
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide derived from a sequence between amino acids 500-550 of the human ATRIP protein (aka TREX1) [Gene ID 11277].
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství