Chcete se opět přihlásit?
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: HuH7 hepatocarcinoma cell extracts, antigen standard for ATP7B (transient overexpression lysate). ATP7b is an important protein for copper transport and elimination of excess copper from the body. ATP7b transports metals in and out of cells using ATP. There are 3 known isoforms of the ATP7b gene; A is found in the liver, kidney, and brain, the shorter form B is found in brain tissue, and the third isoform, known as WND/140 KDA is found in mitochondria. Mutations in the ATP7b gene can cause Wilson's disease, an inherited disorder causing copper poisoning in the brain and liver.
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116583 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ATP7B
Název antigenu ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide
Reaktivita Mouse, Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu WC1, PWD, WD, RP11-327P2.3, WND
Gene ID 11979, 540, 24218
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide made to an internal sequence nearer the N-terminus of human ATP7b.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.02% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství