Chcete se opět přihlásit?
Anti-CTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: human breast cancer and kidney tissue. The trace metal copper (Cu) plays a crucial role in mammalian cells as a cofactor for many enzymes. Cu-related genetic diseases, such as Menkes disease and Wilson disease, arise from a lack of Cu homeostasis in mammalian cells. CTR1 is a high-affinity copper-uptake protein. The C-terminal domain is similar to the Raf family of protein kinases, but it's first two-thirds encodes a novel protein domain. CTR1 provides the primary avenue for copper uptake in mammalian cells, thereby, affecting Cu homeostasis and embryonic development.
Type: Primary
Antigen: CTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Porcine, Mouse, Xenopus laevis, Zebrafish
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116586 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CTR1
Název antigenu Copper Transporter 1
Reaktivita Mouse, Zebrafish, Rat, Xenopus laevis, Human, Porcine
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu copper transporter 1, hCTR1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 (copper tansporters) member 1
Gene ID 171135, 397186, 1317, 403028, 20529, 379422
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide of C-terminal region of human CTR1.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris phosphate, tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství