Chcete se opět přihlásit?
Anti-Phospho-CREB (Ser121) Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for CREB1 (transient overexpression lysate). Cyclic AMP Response Element Binding protein (CREB) is a basic / leucine zipper transcription factor that binds the cyclic AMP response element (CRE) and activates transcription in response to a variety of extracellular signals including neurotransmitters, hormones, membrane depolarization, and growth and neurotrophic factors. CREB is also regulated by DNA-damaging stimuli and is directly phosphorylated on Ser-121 by the ataxia-telangiectasia-mutated protein kinase, ATM in response to ionizing radiation.
Type: Primary
Antigen: Phospho-CREB (Ser121)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116589 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Phospho-CREB (Ser121)
Název antigenu cAMP responsive element binding protein 1
Reaktivita Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Synonyma antigenu cAMP responsive element binding protein 1, Transactivator protein, Active transcription factor CREB, MGC9284, CREB1
Gene ID 1385, 12912
Modifikace Phosphorylated: Ser121
Koncentrace 0.3 mg/ml
Imunogen A phospho-peptide spanning the Ser-121 phosphorylation site of human CREB.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství