Chcete se opět přihlásit?
Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
A novel putative serine/threonine kinase substrate gene (TSKS, for testis-specific kinase substrate) is likely the human homolog of the mouse testis-specific serine kinase substrate gene. TSKS exhibits high levels of expression exclusively in human testicular tissue. The expression of TSKS is downregulated in cancerous testicular tissue, in comparison to adjacent normal tissue. These observations suggest a role of TSKS in testicular physiology, most probably in the process of spermatogenesis or spermiogenesis.
Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116660 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu TSKS
Název antigenu Testis specic kinase substrate
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu TSKS1, STK22S1, TSSKS
Gene ID 60385
Formát whole serum
Imunogen Residues 577-592 of the human TSKS protein
Forma Liquid
Skladovací pufr whole serum, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství