Chcete se opět přihlásit?
Anti-15-PGDH Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for HPGD (transient overexpression lysate), Treated A549 lung carcinoma cell lysates and LoVo colon carcinoma cell lysates. 15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is a novel tumor suppressor in the COX-2 pathway. The protein is found in many normal tissues and appears to be down-regulated in colorectal and lung carcinoma tissue.
Type: Primary
Antigen: 15-PGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116666 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu 15-PGDH
Název antigenu Prostaglandin dehydrogenase 1
Reaktivita Rat, Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu HPGD, 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+], PGDH1, Prostaglandin dehydrogenase 1
Gene ID 79242, 3248, 15446
Koncentrace 2 mg/ml
Imunogen Purified type I human placental 15-PGDH protein.
Čištění Protein A
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství