Chcete se opět přihlásit?
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western Blot, bands can be seen at approximately 72kDa (proform) and 62kDa (active form). Antigen retrieval is not required for IHC. Suggested positive control: Injured rat nerve lysate. Loss of negative growth regulation and high invasive potential are neoplastic traits often associated with abnormal expression of matrix matalloproteinases. MMP-2, the signalling mechanism for cells to begin migration, triggers the movement when it splits laminin-5 and exposes and integrin-binding site on this component of epithelial basement membrane. The changed form of laminin was found in tumors and in tissues being altered. The activated form of MMP2, however, is not found in benign tumors. Thus detection of the enzyme is a possible early indicator of tumor activity.
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Chicken
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116667 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu MMP2
Název antigenu Matrix Metalloproteinase 2
Reaktivita Rat, Chicken, Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu CLG 4A, Collagenase Type 4 alpha, 72kD type IV collagenase, Gelatinase A, 72 kDa gelatinase, CLG4A, Gelatinase neutrophil, Mat, Gelatinase alpha, CLG4
Identifikační číslo genu 4313, 386583, 17390, 81686
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide corresponding to residues 475-490 of human MMP-2: MGPLLVATFWPELPEK
Čištění Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT