Chcete se opět přihlásit?
Anti-SSTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Somatostatin acts to regulate numerous physiological processes by binding to and activating specific receptors in target tissues. Activation of these receptors by somatostatin, which is secreted by nerve and endocrine cells, regulates the secretion of insulin, glucagon and growth hormone, neuronal excitability in both the brain and the peripheral nervous system, and cell growth. Somatostatin receptors have been implicated in numerous diseases ranging from Alzheimer's to cancers of the gastrointestinal tract, breast, prostate, and pituitary.
Type: Primary
Antigen: SSTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116716 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SSTR1
Název antigenu Somatostatin Receptor 1
Reaktivita Mouse, Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Synonyma antigenu SRIF-2
Gene ID 6751, 25033, 20605
Formát whole serum
Imunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of rat SSR1 receptor.
Forma Liquid
Skladovací pufr whole serum, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství