Chcete se opět přihlásit?
Anti-Laminin Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
The antibody functionally inhibits Laminin in mouse and rat. It binds to Laminin and inhibits most, if not all, of its cell adhesion and growth promotive properties. Immunostaining is enhanced by antigen retrieval with pepsin, especially paraffin tissue.Suggested positive control: basement membranes (blood vessels of any tissue, tumors, nerve). Laminin antibodies are widely used to label blood vessels and basement membranes.
Type: Primary
Antigen: Laminin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit, Rat, Ovine, Mouse, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116730 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Laminin
Název antigenu Laminin
Reaktivita Rabbit, Mouse, Rat, Ovine, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu AA408497, Lama
Gene ID 16772, 284217, 101102692, 316758
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Laminin isolated from mouse EHS tumor.
Čištění IgG fraction
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20°C or -80°C if preferred
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství