Chcete se opět přihlásit?
Anti-Artemin Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: human dorsal root ganglia/CNS preparation. Artemin is a novel member of the GDNF family and has demonstrated that it is the ligand for the former orphan receptor GFRalpha3-RET. Artemin is a survival factor for sensory and sympathetic neurons in culture, and its expression pattern suggests that it also influences these neurons in vivo. Artemin can also activate the GFRalpha1-RET complex and supports the survival of dopaminergic midbrain neurons in culture.
Type: Primary
Antigen: Artemin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA116738 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu Artemin
Název antigenu Artemin
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Synonyma antigenu NBN, EVN, ENOVIN
Gene ID 9048
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Internal sequence of human Artemin.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství