Chcete se opět přihlásit?
Anti-MAP2 Chicken Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western blot bands can be seen at approximately 280 kDa, representing MAP2a and MAP2b. Bands may also be seen at approximately 70 kDa, representing MAP2c. MAP2 is the major microtubule associated protein of brain tissue. There are three forms of MAP2; two are similarily sized with apparent molecular weights of 280 kDa (MAP2a and MAP2b) and the third with a lower molecular weight of 70 kDa (MAP2c). In the newborn rat brain, MAP2b and MAP2c are present, while MAP2a is absent. Between postnatal days 10 and 20, MAP2a appears. At the same time, the level of MAP2c drops by 10-fold.
Type: Primary
Antigen: MAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Bovine
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µL 50 µl PIEAPA116751 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu MAP2
Název antigenu Microtubule-associated protein 2
Reaktivita Human, Rat, Mouse, Bovine
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Chicken
Isotyp IgY
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu MAP2B, MAP2A, MAP2C, DKFZp686I2148
Gene ID 4133, 17756, 281294, 25595
Imunogen Purified MAP2 isolated from bovine brain
Čištění Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 5mM sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství