Chcete se opět přihlásit?
Anti-SCP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of chromosome pairing interactions and not the cause of them.
Type: Primary
Antigen: SCP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Mouse, Porcine
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116764 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SCP3
Název antigenu Synaptonemal Complex Protein 3
Reaktivita Porcine, Bovine, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu RNASCP3, COR1, Sycp3, Synaptonemal complex protein 3
Gene ID 615896, 20962
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to the N-terminal region of the mouse SCP3 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství