Chcete se opět přihlásit?
Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
ABCA1 is known to aggregate. DO NOT BOIL SAMPLES. Mutations in the ABCA1 gene (ATP-binding cassette transporter 1) have been reported in Tangier disease (TD). TD is an autosomal recessive disorder characterized by an absence of plasma HDL, cholesterol ester depositing in the reticulo-endothelial system and deviations in cellular lipid trafficking. ABCA1 mediates the apo-A1 associated export of cholesterol and phospholipids from the cell. It is expressed on the plasma membrane and the Golgi complex, and is regulated by cholesterol flux. Regulation of the cholesterol flux between HDL and macrophages is competitive between ABCA1 and SR-BI.
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Canine, Chicken, Human, Mustelid, Rat, Porcine, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116789 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ABCA1
Název antigenu ATP Binding Cassette, sub-family A, member 1
Reaktivita Porcine, Human, Mustelid, Rat, Hamster, Mouse, Dog, Chicken
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Synonyma antigenu ABC-1, ATP-binding Cassette Transporter 1, ABC 1, ABC1, Cholesterol Efflux Regulatory Protein, ATP-binding Cassette 1, CERP, ABC Transporter 1
Gene ID 313210, 19, 11303
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Partial peptide sequence corresponding to a sequence between residues 1100-1300 of human ABCA1.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství