Chcete se opět přihlásit?
Anti-ABCG8 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples and is not recommended for IHC applications. ATP-binding cassette (ABC) transporter genes are involved in the regulation of the amount of dietary cholesterol retained in the body. ABCG8, expressed at high levels in the liver and intestine, normally cooperates with ABCG5 to limit intestinal absorption and promote biliary excretion of sterols. The mutated form of this transporter can lead to sterol accumulation and atherosclerosis or sitosterolemia, a rare autosomal recessive disorder, characterized by hyperabsorption of sterols and the inability to excrete sterols into bile.
Type: Primary
Antigen: ABCG8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116792 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ABCG8
Název antigenu ATP Binding Cassette, sub-family G, member 8
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Synonyma antigenu MGC142217, GBD4, STSL
Gene ID 64241
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide from the N-terminal region of human ABCG8 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.1% sodium azide
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství