Chcete se opět přihlásit?
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for ABCE1 (transient overexpression lysate), 293 whole cell lysate, Hela whole cell lysate, HeLa and 293 cell lysates. ABCE1 is a member of the ABC Transporter superfamily, although it is not a membrane transporter. It is cytosolically expressed and inhibits the RNaseL protein. Recently, it has been found to be essential for the assembly of immature immunodeficiency virus capsids.
Type: Primary
Antigen: ABCE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116797 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ABCE1
Název antigenu ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu RNase 4 inhibitor, RNS4I, Ribonuclease 4 Inhibitor, ABC 38, OABP, ABC38, RLI, ABCE 1, ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1, RNase L Inhibitor
Gene ID 6059
Koncentrace 0.2 mg/ml
Imunogen Fusion protein containing residues 1-119 of human ABCE1.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství