Chcete se opět přihlásit?
Anti-ABCG8 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Longer exposure times are needed to visualize the wild type ABCG8. ATP-binding cassette (ABC) transporter genes are involved in the regulation of the amount of dietary cholesterol retained in the body. ABCG8, expressed at high levels in the liver and intestine, normally cooperates with ABCG5 to limit intestinal absorption and promote biliary excretion of sterols. The mutated form of this transporter can lead to sterol accumulation and atherosclerosis or sitosterolemia, a rare autosomal recessive disorder, characterized by hyperabsorption of sterols and the inability to excrete sterols into bile.
Type: Primary
Antigen: ABCG8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
200 µL 200 µl PIEAPA116798 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ABCG8
Název antigenu ATP Binding Cassette, sub-family G, member 8
Reaktivita Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu MGC142217, STSL, GBD4
Gene ID 67470, 64241
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide from the n-terminal region of human ABCG8 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris citrate, 0.02% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství