Chcete se opět přihlásit?
Anti-SR-BI Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: mouse liver lysate or protein. High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. The SR-BI binds HDLs and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester. SR-BI binds HDL with high affinity, is expressed primarily in liver and nonplacental steroidgenic tissues, and mediates selective cholesterol uptake by a distinct mechanism. In mice, it seems that SR-BI plays a key role in determining the levels of plasma lipoprotein cholesterol and the accumulation of cholesterol stores in the adrenal gland.
Type: Primary
Antigen: SR-BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Hamster, Mouse, Mink, Rat, Rodent
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116803 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SR-BI
Název antigenu Scavenger receptor class B, member 1
Reaktivita Rat, Mouse, Rodent, Human, Mink, Hamster
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu Scavenger Receptor-BI, Scavenger Receptor-B1, SCARB1, SR-BI, SR-B1
Gene ID 25073, 949, 20778
Koncentrace 3 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 400-509 of mouse SR-BI.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris citrate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Skladovací teplota 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství