Chcete se opět přihlásit?
Anti-NPC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
By Western blot, PA1-16817 detects heterogeneously glycosylated NPC1 protein with prominent bands at ~170 and ~220 kDa. Suggested positive control: human fibroblast cell lysate. Niemann-Pick type C1 (NPC1) is a member of a family of genes encoding membrane-bound proteins containing putative sterol sensing domains. NPC1 protein regulates cholesterol transport from late endosomes-lysosomes to other intracellular compartments. NPC1 overexpression increases the rate of trafficking of low density lipoprotein cholesterol to the endoplasmic reticulum and the rate of delivery of endosomal cholesterol to the plasma membrane. NPC disease is an inherited neurovisceral lipid storage disorder of unesterified cholesterol accumulation in lysosomes. It is characterized by progressive neural and liver degeneration, resulting from inactivating mutations in NPC1, in most cases.
Type: Primary
Antigen: NPC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Human, Primates, Mouse, Porcine, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116817 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu NPC1
Název antigenu Niemann-Pick disease type C1
Reaktivita Hamster, Primates, Mouse, Human, Porcine, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu FLJ98532, NPC
Gene ID 18145, 4864, 397591, 100689424
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to the C-terminal region of human NPC1.
Čištění Affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.1% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství