Chcete se opět přihlásit?
Anti-SPAG5 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
A novel gene product, hMAP126, interacts with p29 in the yeast two-hybrid assay. The subcellular distribution of hMAP126 was localized to the mitotic spindle and is phosphorylated by p34(cdc2) kinase. Human MAP126 is likely involved in the functional and dynamic regulation of mitotic spindles.
Type: Primary
Antigen: SPAG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA116828 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SPAG5
Název antigenu sperm associated antigen 5
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Synonyma antigenu hMAP126, MAP126, DEEPEST
Gene ID 10615
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Full length recombinant protein to MAP126
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství