Chcete se opět přihlásit?
Anti-NUMB Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
The target sequence has 90% sequence homology with rat. Numb is an evolutionarily conserved membrane-associated protein. It exists in four isoforms that differ in two functional domains: a phosphotyrosine-binding (PTB) domain and a proline-rich region (PRR). It plays a role in the control of cell fate decisions during development and antagonizes the actions of Notch. Numb proteins appear to control the self-renewal of all neural progenitor cells and could possibly play similar roles in stem-cell maintenance in other tissues.
Type: Primary
Antigen: NUMB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chicken, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116831 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu NUMB
Název antigenu Protein numb homolog
Reaktivita Chicken, Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Protein S171
Gene ID 8650, 18222, 395639
Koncentrace 3.5 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to a C-terminal region of the murine numb protein sequence (between residues 600-653).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství