Chcete se opět přihlásit?
Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NOL3 (transient overexpression lysate). Nop30 (nucleolar protein of 30 kDa) is predominantly expressed in muscle and is present in the nucleoplasm and concentrated in nucleoli. The predominant nucleolar localization of Nop30 points to a potential role in RNA processing in muscle nucleoli. A CARD domain containing protein, designated ARC for apoptosis repressor with CARD is related to Nop30 with a different carboxyl terminus.
Type: Primary
Antigen: ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA116860 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ARC
Název antigenu Nucleolar protein of 30 kDa
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Synonyma antigenu Myp, Nucleolar protein 3, Nop 30, Apoptosis repressor with CARD, NOL3, Nucleolar protein of 30 kDa, Nop30, Muscle-enriched cytoplasmic protein
Gene ID 8996
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to residues 125-141 (PELQTLTRPGALRAPRR) of the human Nop30 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství