Chcete se opět přihlásit?
Anti-PUMA Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western blot, a band at ~16 kDa is seen, representing the beta form of PUMA. Reactivity against the alpha form of PUMA is unknown. Suggested positive control: HL-60 whole cell lysate, antigen standard for BBC3 (transient overexpression lysate). A novel gene PUMA (p53 upregulated modulator of apoptosis) is a target for activation by the p53 tumor-suppressor gene. p53 functions as a transcriptional activator, and influences p53-inducible genes that play a role in the induction of apoptosis in response to p53. Antisense inhibition of PUMA expression reduced the apoptotic response to p53, and PUMA is likely to play a role in mediating p53-induced cell death through the cytochrome c/Apaf-1-dependent pathway.
Type: Primary
Antigen: PUMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116861 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PUMA
Název antigenu p53 Upregulated Modulator of Apoptosis
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu p53 Upregulated Modulator of Apoptosis, Bcl-2 binding component 3, JFY-1
Gene ID 27113
Koncentrace 5.65 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide made to a region within the C-terminus of the human PUMA protein sequence (between residues 150-193).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství