Chcete se opět přihlásit?
Anti-PIMT Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
The nuclear receptor coactivators participate in the transcriptional activation of specific genes by nuclear receptors. Using a coactivator peroxisome proliferator-activated receptor-interacting protein (PRIP) as bait, a novel, protein has been identified, designated PRIP-interacting protein with methyltransferase domain (PIMT). It is expressed in heart, skeletal muscle, kidney, liver, and placenta and is a component of nuclear receptor signal transduction apparatus acting through PRIP.
Type: Primary
Antigen: PIMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA116870 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PIMT
Název antigenu Protein L-isoaspartyl methyltransferase
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Synonyma antigenu Nuclear receptor coactivator 6 interacting protein, HCA137, PIPMT, PRIP interacting protein, NCOA6IP, Hepatocellular carcinoma associated antigen 137
Gene ID 96764
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Residues 839-853 of the C-terminus PIMT protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství