Chcete se opět přihlásit?
Anti-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western blot, this antibody recognizes the short form of WNK1, ~190 kDa. The theoretical molecular weight of human WNK1 is ~251 kDa and rat WNK1 is ~230 kDa. WNK kinases play an important role in hypertension. WNK1 is a cytoplasmic protein that localizes to a segment of kidney involved in salt, potassium, and pH homeostasis, the distal nephron.
Type: Primary
Antigen: WNK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116871 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu WNK1
Název antigenu WNK lysine deficient Protein kinase 1
Reaktivita Human, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Protein kinase lysine deficient 1, Kinase deficient protein, Protein kinase with no lysine 1, Serine/threonine protein kinase WNK1
Gene ID 232341, 116477, 65125
Koncentrace 5 mg/ml
Imunogen A synthetic peptide sequence within the C-teminal region of human WNK1 (within the last 350 amino acids).
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství