Chcete se opět přihlásit?
Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
PA1-16913 is specific for the ~106 kDa (membrane form) ApoER2 protein. A larger ~130 kDa band may also be seen (glycosylated form). Suggested positive control: mouse brain membrane preparation. Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) is an NMDA associated protein found in neurons. It participates in important functions from guiding neurons in the embryonic brain to regulating synaptic signaling. It is also involved in debilitating neurodegenerative diseases such as schizophrenia and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: LRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Chicken
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116913 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu LRP8
Název antigenu Apolipoprotein E Receptor 2
Reaktivita Human, Mouse, Chicken
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Apolipoprotein E receptor 2 antibody., Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 antibody
Gene ID 396102, 7804, 16975
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between residues 863-963 of the human ApoER2 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství