Chcete se opět přihlásit?
Anti-DAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Signals from TGF-beta superfamily receptors are transduced to the nucleus by Smad proteins, which transcriptionally activate target genes. In Caenorhabditis elegans (C.elegans), defects in a TGF-beta-related pathway cause a reversible developmental arrest and metabolic shift at the dauer larval stage. DAF-3 transgenes interfere with dauer formation, playing a role in the nucleus. DAF-3 is unique in that it is antagonized, rather than activated, by a TGF-beta pathway.
Type: Primary
Antigen: DAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116925 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu DAF3
Reaktivita C. elegans
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
ChIP Yes
Synonyma antigenu Abnormal dauer formation protein 3, isoform c antibody.
Gene ID 180431
Formát whole serum
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 700-796 of the C.elegans DAF-3 protein.
Forma Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství