Chcete se opět přihlásit?
Anti-IRE1A Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody does not detect monkey IRE1 alpha. Suggested positive control: Pancreatic islets and insulinoma cells. IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. It is a transmembrane protein that has both serine-threonine kinase and endoribonuclease activities. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viablility under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
Type: Primary
Antigen: IRE1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116928 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IRE1A
Název antigenu IRE1 alpha
Reaktivita Human, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 antibody, IRE1a antibody, Ire1-alpha anti, IRE1p antibody, Inositol-requiring protein 1 antibody
Gene ID 498013, 78943, 2081
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 700-800 of the human IRE1 alpha protein.[Swiss-Prot#075460]
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství