Chcete se opět přihlásit?
Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
In Western Blot, a band is seen at ~50 kDa, representing the secreted form of the protein and also a faint band at ~83 kDa, representing the pro-form of the protein. Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: antigen standard for SEMA3B (transient overexpression lysate), mouse Cerebellum protein, mouse E16 cerebellum lysate. One family of inhibitory axon guidance molecules is the semaphorins. The semaphorins include secreted, transmembrane, and GPI anchored extracellular molecules that are involved in regulating axon guidance by inhibiting axons from growing toward incorrect targets. SEMA 3B inhibits axonal extension by providing local signals to specify territories inaccessible for growing axons.
Type: Primary
Antigen: SEMA3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Primates, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µL 50 µl PIEAPA116932 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SEMA3B
Název antigenu Semaphorin 3B
Reaktivita Rat, Bovine, Human, Dog, Mouse, Primates
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Semaphorin B antibody, Semaphorin V antibody, Seam V antibody, Seam A(V) antibody.
Gene ID 7869, 363142, 484762, 20347, 539996
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human SEMA 3B protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství