Chcete se opět přihlásit?
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with all mammals and a wide range of other species based on sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, MEF and HeLa lysates, MEF whole cell lysate0. In diploid eukaryotic cells, the chromatin fibers are about 20nM in diameter. They consist of two major components in equal amounts, DNA and basic proteins called histones. Histones are believed to be regularly arranged in the deep grove of the DNA helix. The recurring positive charges of the histones form electrostatic associations with the negatively charged phosphate groups of DNA making the DNA more stable and flexible. This allows for the supercoiling of the chromatin fibers.
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116941 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu H3
Název antigenu Histone H3
Reaktivita Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Synonyma antigenu H3a, Histone 1, HIST1H3A, Histone H3.1, Histone H3, histone H3/a
Gene ID 8350, 360198
Koncentrace 18 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 100-135 of the human Histone H3 protein.
Čištění Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství