Chcete se opět přihlásit?
Anti-HP1 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross-react with mouse, Arabidopsis suecica, Rye, and Triticum aestivum based on sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CBX5 (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Heterochromatin protein-1 (HP1) is a methyl-lysine binding protein localized at heterochromatin sites, where it mediates gene silencing. It has been shown that mammalian methyltransferases that selectively methylate histone H3 on lysine-9 generate a binding site for HP1 proteins, a family of heterochromatic adaptor molecules implicated in both gene silencing and supranucleosomal chromatin structure. High-affinity in vitro recognition of a methylated histone H3 peptide by HP1 requires a functional chromodomain. Thus, the HP1 chromodomain is a specific interaction motif for the methyl epitope on lysine-9 of histone H3. In vivo, heterochromatin association of HP1 proteins is lost in Suv39h double-null primary mouse fibroblasts but is restored after reintroduction of a catalytically active SUV39H1 HMTase.
Type: Primary
Antigen: HP1 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116942 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu HP1 alpha
Název antigenu HP1 alpha
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu Antigen p25 antibody, Chromobox protein homolog 5 ant, Cbx5 antibody, HP-1 alpha antibody, Chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog Drosophila) antibody
Identifikační číslo genu 23468
Koncentrace 13 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human HP 1 alpha protein.
Čištění Protein G
Form Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT