Chcete se opět přihlásit?
Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for TUBB (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Tubulin is the major building block of microtubules. This intracellular cylindrical filamentous structure is present in almost all eukaryotic cells. Microtubules function as structural and mobile elements in mitosis, intracellular transport, flagellar movement, and in the cytoskeleton. Antibodies against beta Tubulin are useful as loading controls for Western Blotting.
Type: Primary
Antigen: TUBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Primates, Hamster, Human, Chicken, Bovine, Zebrafish, Xenopus laevis, Rat, Porcine, Canine
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116947 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu TUBB
Název antigenu Tubulin beta
Reaktivita Chicken, Dog, Zebrafish, Hamster, Xenopus laevis, Rat, Primates, Human, Mouse, Porcine, Bovine
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu M40 antibody, Tubulin beta polypeptide antibody.
Gene ID 100134983, 81027, 396254, 380418, 203068, 545486
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human Beta-Tubulin protein.
Čištění Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství