Chcete se opět přihlásit?
Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is 92% homologous to chicken, zebrafish, and xenopus. Lysyl oxidase (LOX), a copper-containing amine oxidase, belongs to a heterogeneous family of enzymes that oxidize primary amine substrates to reactive aldehydes. It plays a vital role in the formation and repair of the extra cellular matrix. As well, LOX is a multifunctional enzyme having diverse biological functions such as developmental regulation, tumor suppression, cell motility and cellular senescence. The secreted form of LOX is responsible for the invasive properties of hypoxic human cancer cells. Thus, it is essential for hypoxia-induced metastasis and is a good therapeutic target for preventing and treating metastases.
Type: Primary
Antigen: LOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Bovine, Rat, Porcine
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µL 50 µl PIEAPA116955 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu LOX
Název antigenu Lysyl oxidase
Reaktivita Mouse, Human, Bovine, Porcine, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Protein-lysine 6-oxidase antibody, Lysyl oxidase antibody., EC 1.4.3.13 antibody
Identifikační číslo genu 16948, 24914, 100525278, 280841, 4015
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Cocktail of two synthetic peptides between amino acids 300-350 and amino acids 200-300 of the human LOX protein.
Čištění Affinity chromatography
Form Liquid
Skladovací pufr PBS, 0.02% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT