Chcete se opět přihlásit?
Anti-SIRT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
PA1-16958 is specific for the ~37 kDa SIRT6 protein. A non-specific higher molecular weight band can be seen at ~61 kDa of equal or greater intensity than the mSIRT6 band. Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116958 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SIRT6
Název antigenu Sirtuin 6
Reaktivita Human, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu SIR2-like protein 6, Silent information regulator 2-like protein 6., Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6
Gene ID 299638, 50721
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 250-334 of the murine SIRT6 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství