Chcete se opět přihlásit?
Anti-AGPAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with bovine, porcine, and rat samples based on sequence homology. Suggested positive control: mouse skeletal muscle lysate or protein. AGPAT6 is a novel glycerolipid acyltransferase of the ER, which is crucial for the production of milk fat by the mammary gland. Agpat6 deficient mice exhibit a 25% reduction in body weight and resistance to both diet-induced and genetically induced obesity. The reduced body weight is associated with increased energy expenditure, reduced triglyceride accumulation in BAT and WAT, reduced white adipocyte size, and lack of adipose tissue in the subdermal region. AGPAT6 plays a unique role in determining triglyceride content and composition in adipose tissue and liver that cannot be compensated by other members of the Agpat family.
Type: Primary
Antigen: AGPAT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116960 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu AGPAT6
Název antigenu 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6
Reaktivita Primates, Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Synonyma antigenu 1-AGP, EC 2.3.1.51 antibody, Testis spermatogenesis apoptosis-related protein 7 antibody, 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase zeta antibody
Identifikační číslo genu 102247, 137964
Koncentrace 0.81 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human AGPAT6 protein. [Swiss-Prot Q86UL3]
Čištění Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT