Chcete se opět přihlásit?
Anti-CERK Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: A549 lysate, antigen standard for CERK (transient overexpression lysate). Ceramide kinase (CERK) is a novel lipid kinase. It is responsible for catalyzing the phosphorylation that produces a signaling lipid called ceramide-1-phosphate (C1P). C1P is an important biological mediator that induces inflammatory pathways such as those blocked by many allergy medications. Findings suggest that CERK could be a novel target for a new generation of anti-inflammatory/anti-trauma therapeutics dealing with such conditions as arthritis, asthma, multiple sclerosis, lung and colon cancers and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: CERK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116963 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CERK
Název antigenu Ceramide kinase
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu CERK antibody, EC 2.7.1.138 antibody, LK4 antibody., Acylsphingosine kinase antibody, Lipid kinase 4 antibody
Gene ID 64781
Koncentrace 0.82 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 50-150 of the human Ceramide Kinase protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství