Chcete se opět přihlásit?
Anti-ZMPSTE24 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Suggested positive control: human and mouse testis protein or cell lysate. ZMPSTE24 is a zinc metalloprotease involved in the post-translational processing of LMNA precursors. Mutations in ZMPSTE24 have been associated with human diseases, often due to the accumulation of LMNA precursors. It is possible that ZMPSTE24, due to its association with LMNA, plays some role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: ZMPSTE24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Zebrafish
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µL 100 µl PIEAPA116964 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ZMPSTE24
Název antigenu Zinc metallopeptidase STE24
Reaktivita Human, Zebrafish, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu Prenyl protein-specific endoprotease 1 antibody, EC 3.4.24.84 antibody, PyruvaCAAX prenyl protease 1 homolog antibody, Farnesylated proteins-convertin
Gene ID 10269, 334380, 230709
Koncentrace 1 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human ZMPSTE24 protein.
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr tris glycine, 150mM NaCl, 0.05% sodium azide
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství