Chcete se opět přihlásit?
Anti-ITGAL Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. ITGAL encodes the integrin alpha L chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain to form the integrin lymphocyte function-associated antigen-1 , which is expressed on all leukocytes. LFA-1 plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 , and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunohistochemistry (Paraffin): 4-6µg/ml, Western Blot: 0.5-2µg/ml
Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA519161 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ITGAL
Název antigenu Integrin, alpha L
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu antigen CD11A p180, LFA-1A, integrin alpha-L, lymphocyte function-associated antigen 1 alpha polypeptide, CD11 antigen-like family member A, LFA-1 alpha
Gene ID 3683
Koncentrace 0.5 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide sequence (YQVRIQPSIHDHN) corresponding to the internal amino acids of ITGAL
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Skladovací teplota -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Název značky Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství