Chcete se opět přihlásit?
Anti-LIG1/DNA ligase I Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: LIG1/DNA ligase I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ug 100 µG PIEAPA519162 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu LIG1
Název antigenu DNA ligase 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Synonyma antigenu MGC130025, ATP-dependent, ligase I, DNA ligase I, LIG1, DNA, MGC117397
Gene ID 3978
Koncentrace 0.5 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide sequence (RVREDKQPEQATTS) corresponding to the internal amino acids of LIG1
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Název značky Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství